Learn More
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Amino-4,6-dichloropyrimidine |
| CAS | 5413-85-4 |
| Formule moléculaire | C4 H3 Cl2 N3 |
| Quantité | 25 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H3Cl2N3/c5-3-2(7)4(6)9-1-8-3/h1H,7H2 |
| SMILES | Nc1c(Cl)ncnc1Cl |
| Nom IUPAC | 4,6-dichloropyrimidine-5-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 163.99 |
| Poids de la formule | 162.9704 |