Learn More
Bromhydrate de 5-amino-4-bromo-3-méthyl-1H-pyrazole, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11441818
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11441818 25 g 25g
11421818 1 g 1g
11431818 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11441818 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14487.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le bromhydrate de 5-amino-4-bromo-3-méthyl-1H-pyrazole est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les colorants et les produits agrochimiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Elle est sensible à la chaleur, à la lumière et à l’humidité. Manipuler et conserver sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 167683-86-5
Formule moléculaire C4H7Br2N3
Poids moléculaire (g/mol) 256.929
Numéro MDL MFCD00053023
Clé InChI UGCOULAJNKWOPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino-4-bromo-3-methylpyrazole hydrobromide, 4-bromo-3-methyl-1h-pyrazol-5-amine hydrobromide, 4-bromo-5-methyl-1h-pyrazol-3-amine hydrobromide, 3-methyl-4-bromo-5-aminopyrazole hydrobromide, 4-bromo-5-methyl-2h-pyrazol-3-amine hydrobromide, acmc-20am6c, buttpark 48\04-71, 6-amino-3-bromo-2-methylpyrazole hydrobromide, 3-amino-4-bromo-5-methyl-1h-pyrazole hydrobromide, 5-amino-4-bromo-3-methyl-1h-pyrazole hydrobromide
CID PubChem 2778427
Nom IUPAC 4-bromo-5-méthyl-1H-pyrazol-3-amine ; bromhydrate
SMILES CC1=C(C(=NN1)N)Br.Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-4-bromo-3-methyl-1H-pyrazole hydrobromide
Point de fusion 178°C to 181°C
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 256.94
Pourcentage de pureté 98%