Learn More
5-Amino-4 H-1,2,4-triazole-3-thiol, tech., Thermo Scientific™
Code produit 10669724
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10669724 250 mg 250mg
10196962 1 g 1g
10596995 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10669724 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB00513CB
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 16691-43-3
Formule moléculaire C2H4N4S
Poids moléculaire (g/mol) 116.14
Numéro MDL MFCD00005231
Clé InChI WZUUZPAYWFIBDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-5-mercapto-1,2,4-triazole, iminothiourazole, 3-imino-5-thiourazole, 3-amino-1h-1,2,4-triazole-5-thiol, 5-amino-4h-1,2,4-triazole-3-thiol, 3-amino-1,2,4-triazole-5-thiol, s-triazole-3-thiol, 5-amino, 3h-1,2,4-triazole-3-thione, 5-amino-1,2-dihydro, 5-amino-1,2-dihydro-3h-1,2,4-triazole-3-thione, unii-353f2d8l1z
CID PubChem 2723869
Nom IUPAC 5-amino-1,2-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione
SMILES NC1=NC(=S)NN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-4H-1, 2, 4-triazole-3-thiol
Quantité 250 mg
Poids de la formule 116.15