Learn More
Acide 5-[[amino(imino)methyl]amino]-2-(benzoylamino)pentanoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11396925
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11396925 25 g 25g
10591312 1 g -
10406672 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11396925 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01487EB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 6453-58-3
Formule moléculaire C13H18N4O3
Poids moléculaire (g/mol) 278.312
Numéro MDL MFCD00063011
Clé InChI RSYYQCDERUOEFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino imino methyl amino-2-benzoylamino pentanoic acid, 5-carbamimidamido-2-phenylformamido pentanoic acid, n2-benzoylarginine, l-arginine, n2-benzoyl, benzoyl-dl-arginine, n-?-benzoyl-l-arginine, 2-benzamido-5-guanidinopentanoic acid, 2-benzoylamino-5-guanidinovaleric acid, arginine,n2-benzoyl-,monohydrochloride 9ci, 2-benzamido-5-diaminomethylideneamino pentanoic acid
CID PubChem 273355
Nom IUPAC acide 2-benzamido-5-(diaminométhylidèneamino)pentanoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-[[Amino(imino)methyl]amino]-2-(benzoylamino)pentanoic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire C6H5C(O)NHCH(CO2H)CH2CH2CH2NHC(NH)NH2
Quantité 25 g
Poids de la formule 278.31
Pourcentage de pureté 97%