Learn More
5-Amino Isoquinoléine, TRC
Code produit 30315303
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30315303 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30315303 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA611770250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Aminoisoquinoline
CAS 1125-60-6
Formule moléculaire C9 H8 N2
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H8N2/c10-9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9/h1-6H,10H2
SMILES Nc1cccc2cnccc12
Nom IUPAC isoquinolin-5-amina
Poids moléculaire (g/mol) 144.17
Poids de la formule 144.0687