Learn More
5-Amino Isoquinoléine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Aminoisoquinoline |
| CAS | 1125-60-6 |
| Formule moléculaire | C9 H8 N2 |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H8N2/c10-9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9/h1-6H,10H2 |
| SMILES | Nc1cccc2cnccc12 |
| Nom IUPAC | isoquinolin-5-amina |
| Poids moléculaire (g/mol) | 144.17 |
| Poids de la formule | 144.0687 |