Learn More
5-Amino Isoquinoléine, TRC
Code produit 30321398
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30321398 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30321398 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6117702.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Aminoisoquinoline
CAS 1125-60-6
Formule moléculaire C9 H8 N2
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C9H8N2/c10-9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9/h1-6H,10H2
SMILES Nc1cccc2cnccc12
Nom IUPAC isoquinolin-5-amina
Poids moléculaire (g/mol) 144.17
Poids de la formule 144.0687