Learn More
Chlorhydrate de 5-aminobenzène-1,3-diol, qualité technique, Thermo Scientific™
Code produit 10613203
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10613203 250 mg -
10446262 1 g 1g
10274684 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10613203 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB10193CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 6318-56-5
Formule moléculaire C6H8ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 161.59
Numéro MDL MFCD00662897
Clé InChI VNZZCDQPCQIUGG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-aminobenzene-1,3-diol hydrochloride, 1,3-benzenediol, 5-amino-, hydrochloride, 5-aminoresorcinol, hydrochloride, pubchem19962, 5-aminobenzene-1,3-diol hcl, 5-aminobenzene-1,3-diol hydrochloridyl
CID PubChem 459248
SMILES Cl.NC1=CC(O)=CC(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Aminobenzene-1, 3-diol hydrochloride
Formule linéaire NH2C6H3(OH)2.HCl
Quantité 250 mg
Nom IUPAC 5-aminobenzène-1,3-diol ; chlorhydrate
Poids de la formule 161.59
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique