Learn More
5-Aminobenzothiazole, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15496117
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15496117 5 g 5g
15486117 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15496117 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33309.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1123-93-9 | C7H6N2S | 150.20 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Les benzoylthiophènes sont des amplificateurs allostériques (AE) de l’activité agoniste du récepteur de l’adénosine A1.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau (0,26 g/l) (25°C),
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Veiller à une ventilation suffisante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1123-93-9
Formule moléculaire C7H6N2S
Poids moléculaire (g/mol) 150.20
Numéro MDL MFCD04115282
Clé InChI UJZYHMZRXGNDFB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-benzothiazolamine, benzothiazol-5-ylamine, benzo d thiazol-5-amine, benzothiazol-5-amine, 5-amino-1,3-benzothiazole, 5-aminobenzothiazole, 1,3-benzothiazole-5-amine, 1,3-benzothiazol-5-ylamine, 5-amino-1,3-benzothiazol, 5-amino-benzothiazole
CID PubChem 70749
Nom IUPAC 1,3-benzothiazol-5-amine
SMILES NC1=CC=C2SC=NC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Aminobenzothiazole
Point de fusion 55°C to 59°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Poids de la formule 150.2
Pourcentage de pureté 96%