Learn More
5-aminoimidazole-4-carboxamide, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10183114 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10183114 25 g Flacon en verre 25g
10173114 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10183114 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 397550250
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 360-97-4 | C4H6N4O | 126.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 360-97-4
Formule moléculaire C4H6N4O
Poids moléculaire (g/mol) 126.12
Numéro MDL MFCD02181040
Clé InChI DVNYTAVYBRSTGK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-aminoimidazole-4-carboxamide, 5-amino-1h-imidazole-4-carboxamide, 4-amino-5-imidazolecarboxamide, 5-amino-4-imidazolecarboxamide, colahepat, 4-aminoimidazole-5-carboxamide, aica, 1h-imidazole-4-carboxamide, 5-amino, diazol-c, 4-carbamoyl-5-aminoimidazole
CID PubChem 9679
ChEBI CHEBI:2030
Nom IUPAC 4-amino-1H-imidazole-5-carboxamide
SMILES NC(=O)C1=C(N)N=CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Aminoimidazole-4-carboxamide
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 164.0°C to 170.0°C
Couleur Gris à violet
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 126.12
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Aminoimidazole-4-carboxamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.