Learn More
5-Aminoimidazole-4-carboxamide, TRC
Code produit 30005945
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30005945 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30005945 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA61169025G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide
CAS 360-97-4
Formule moléculaire C4 H6 N4 O
Quantité 25 g
Synonyme 1H-Imidazole-4-carboxamide, 5-amino-, Imidazole-4-carboxamide, 5-amino- (8CI), 5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide, 4-Amino-5-carbamoylimidazole, 4-Aminoimidazole-5-carboxamide, 4-Carbamoyl-5-aminoimidazole, 4-Carboxamido-5-aminoimidazole, 5-Amino-1H-imidazole-4-carboxylic acid amide, 5-Amino-3H-imidazole-4-carboxamide, 5-Amino-4-carbamoylimidazole, 5-Aminoimidazole-4-carboxamide, AIC, AICA, Ba 2756, NSC 7784, Dacarbazine Imp. B (EP), Temozolomide Imp A (EP)
Formule InChI InChI=1S/C4H6N4O/c5-3-2(4(6)9)7-1-8-3/h1H,5H2,(H2,6,9)(H,7,8)
SMILES NC(=O)c1nc[nH]c1N
Nom IUPAC 5-amino-1H-imidazole-4-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 126.12
Poids de la formule 126.0542