Learn More
5-aminoindane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11307735
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11307735 10 g
11317735 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11307735 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02504.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 24425-40-9 | C9H11N | 133.194 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24425-40-9
Formule moléculaire C9H11N
Poids moléculaire (g/mol) 133.194
Numéro MDL MFCD00003803
Clé InChI LEWZOBYWGWKNCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-aminoindan, indan-5-amine, indan-5-ylamine, 5-indanamine, 5-aminohydrindene, 5-aminoindane, indane-5-ylamine, 1h-inden-5-amine, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-inden-5-ylamine, 6-aminoindane
CID PubChem 90496
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1H-inden-5-amine
SMILES C1CC2=C(C1)C=C(C=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Aminoindane
Point de fusion 32°C to 37°C
Point d’ébullition 248°C to 250°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 10 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2082278
Poids de la formule 133.19
Pourcentage de pureté ≥98%