Learn More
5-aminoindole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11405837
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11405837 1 g 1g
11415837 5 g 5g
11425837 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11405837 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24391.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 5192-03-0 | C8H8N2 | 132.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5192-03-0
Formule moléculaire C8H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 132.17
Numéro MDL MFCD00005679
Clé InChI ZCBIFHNDZBSCEP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-aminoindole, indol-5-ylamine, indole, 5-amino, unii-q732pg0y16, 1h-indol-5-ylamine, indole-5-ylamine, 5-indolamine, 5-amino indole, 5-amino-indole
CID PubChem 78867
ChEBI CHEBI:33067
Nom IUPAC 1H-indol-5-amine
SMILES NC1=CC=C2NC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Aminoindole
Point de fusion 130°C to 134°C
Quantité 1 g
Beilstein 112348
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 132.17
Pourcentage de pureté 97%