Learn More
5-aminoindole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425837
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité unitSize
11425837 25 g 25g
11405837 1 g 1g
11415837 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11425837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24391.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 5192-03-0 | C8H8N2 | 132.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 5192-03-0
Formule moléculaire C8H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 132.17
Numéro MDL MFCD00005679
Clé InChI ZCBIFHNDZBSCEP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-aminoindole, indol-5-ylamine, indole, 5-amino, unii-q732pg0y16, 1h-indol-5-ylamine, indole-5-ylamine, 5-indolamine, 5-amino indole, 5-amino-indole
CID PubChem 78867
ChEBI CHEBI:33067
Nom IUPAC 1H-indol-5-amine
SMILES NC1=CC=C2NC=CC2=C1
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 5-Aminoindole
Point de fusion 130°C to 134°C
Quantité 25 g
Beilstein 112348
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 132.17
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.