Learn More
5-Acide aminoisophthalique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11477367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11477367 50 g -
11487367 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11477367 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15074.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 99-31-0 | C8H7NO4 | 181.147 g/mol
5-Aminoisophthalic acid is a useful biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-acide aminoisophtalique est une substance biochimique utile dans la recherche en protéomique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-31-0
Formule moléculaire C8H7NO4
Poids moléculaire (g/mol) 181.147
Numéro MDL MFCD00002522
Clé InChI KBZFDRWPMZESDI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-aminoisophthalic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-amino, 5-amino-1,3-isophthalic acid, isophthalic acid, 5-amino, 5-amino-1,3-benzenedicarboxylic acid, 3,5-dicarboxyaniline, 5-aminoisophtalic acid, 3,5-dicarboxy-aniline, pubchem20539, anhydrous
CID PubChem 66833
Nom IUPAC Acide 5-aminobenzène-1,3-dicarboxylique
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(=O)O)N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Aminoisophthalic acid
Point de fusion >300°C
Quantité 50 g
Beilstein 2805628
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 181.15
Pourcentage de pureté 95%