Learn More
5-aminoisoquinoléine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10786581 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10786581 1 g Flacon en verre 1g
10563131 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10786581 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 159420010
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1125-60-6 | C9H8N2 | 144.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1125-60-6
Formule moléculaire C9H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 144.18
Numéro MDL MFCD00006907
Clé InChI DTVYNUOOZIKEEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-aminoisoquinoline, 5-isoquinolinamine, isoquinoline, 5-amino, isoquinol-5-ylamine, isoquinolin-5-ylamine, 5-amino-isoquinoline, 5-aminoisoquinolin, 5-isoquinolylamine, 5iq, 5aminoisoquinoline
CID PubChem 70766
Nom IUPAC Isoquinoline-5-amine
SMILES NC1=C2C=CN=CC2=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-Aminoisoquinoline
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 127°C to 130°C
Couleur Brun-jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 22, 452
Poids de la formule 144.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Aminoisoquinoline
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.