Learn More
5-aminoisoquinoléine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11344514
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11344514 25 g 25g
11324514 1 g 1g
11334514 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11344514 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01223.14
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1125-60-6 | C9H8N2 | 144.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1125-60-6
Formule moléculaire C9H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 144.18
Numéro MDL MFCD00006907
Clé InChI DTVYNUOOZIKEEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-aminoisoquinoline, 5-isoquinolinamine, isoquinoline, 5-amino, isoquinol-5-ylamine, isoquinolin-5-ylamine, 5-amino-isoquinoline, 5-aminoisoquinolin, 5-isoquinolylamine, 5iq, 5aminoisoquinoline
CID PubChem 70766
Nom IUPAC Isoquinoline-5-amine
SMILES NC1=C2C=CN=CC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Aminoisoquinoline
Point de fusion 126°C to 131°C
Quantité 25 g
Beilstein 114465
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 144.18
Pourcentage de pureté 99%