Learn More
Acide 5-aminolévulinique-3-13C Chlorhydrate, TRC
Code produit 30135437
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
5 mg
Conditionnement:
0.50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135437 0.5 mg 0.50mg
30004474 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30135437 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6117820.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 129720-95-2
Formule moléculaire C413CH9NO3•HCl
Poids moléculaire (g/mol) 132.123646
Synonyme 5-Amino-4-oxopentanoic Acid-13C, Hydrochloride, δ-Aminolevulinic-13C Acid Hydrochloride, Aminolevulinic-13C Acid Hydrochloride, 5-ALA HCl-13C, Levulan-13C;
Nom IUPAC acide pentanoïque 5-amino-4-oxo(313C) ; Chlorhydrate
SMILES NCC([13CH2]CC(O)=O)=O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Aminolevulinic Acid-3-13C Hydrochloride
Quantité 0.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H/i1+1;