Learn More
Melford Acide 5-aminolévulinique
Description
Substrat pour la détection de l’acide delta-aminoléulinique déshydratase.
Substrat pour la détection de la déshydratase de l'acide delta-aminolévulinique.
Spécification
Spécification
| CAS | 9-2-5451 |
| Formule moléculaire | C5H9NO3-HCl |
| Quantité | 1 g |