Learn More
Chlorhydrate d’acide 5aminolévulinique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488776
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 g
Conditionnement:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11488776 100 mg 100mg
11498776 500 mg -
11314529 2 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11488776 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16942.MC
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5451-09-2 | C5H10ClNO3 | 167.59 g/mol
5-Aminolevulinic acid hydrochloride finds an important role as a precursor in the synthesis of tetrapyrroles such as chlorophyll and heme. It is widely utilized in photodynamic therapy of diseases namely, Paget’s disease and human papillomavirus (HPV) infection-associated cervical condylomata acuminata.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde, le méthanol et l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9-2-5451
Formule moléculaire C5H10ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 167.59
Numéro MDL MFCD00012869
Clé InChI ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-aminolevulinic acid hydrochloride, 5-amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, aminolevulinic acid hydrochloride, levulan, levulan kerastick, aminolevulinic acid hcl, delta-aminolevulinic acid hydrochloride, gliolan, ameluz, 5-aminolevulinate hydrochloride
CID PubChem 123608
Nom IUPAC acide 5-amino-4-oxopentanoïque ; chlorhydrate
SMILES C(CC(=O)O)C(=O)CN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Aminolevulinic acid hydrochloride
Point de fusion ∼156°C (decomposition)
Beilstein 3690651
Merck Index 14,446
Quantité 100 mg
Poids de la formule 167.59
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Aminolevulinic acid hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Aminolevulinic acid hydrochloride