Learn More
Chlorhydrate d’acide 5aminolévulinique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10010620 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
Conditionnement:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10010620 500 mg 500mg
10227543 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10010620 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 103925000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.30€
    61.65€ / 500mg
    Économisez 6.65€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 5451-09-2 | C5H9NO3·HCl | 167.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9-2-5451
Formule moléculaire C5H9NO3·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 167.59
Numéro MDL MFCD00012869
Clé InChI ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-aminolevulinic acid hydrochloride, 5-amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, aminolevulinic acid hydrochloride, levulan, levulan kerastick, aminolevulinic acid hcl, delta-aminolevulinic acid hydrochloride, gliolan, ameluz, 5-aminolevulinate hydrochloride
CID PubChem 123608
Nom IUPAC acide 5-amino-4-oxopentanoïque ; chlorhydrate
SMILES C(CC(=O)O)C(=O)CN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Aminolevulinic acid hydrochloride
Point de fusion 156°C to 158°C
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NCH2COCH2CH2CO2H·HCl
Merck Index 15, 443
Informations sur la solubilité (5% in water) Clear colorless
Quantité 500 mg
Poids de la formule 167.59
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Aminolevulinic acid hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.