Learn More
5-Aminolevulinic acid hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16451378
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
10 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16451378 5 g
16442519 1 g
16409056 100 mg
16428948 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16451378 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0305
MedChemExpress 5-Aminolevulinic acid hydrochloride (5-ALA hydrochloride) is an intermediate in heme biosynthesis in the body and the universal precursor of tetrapyrroles.
5-Aminolevulinic acid hydrochloride (5-ALA hydrochloride) is an intermediate in heme biosynthesis in the body and the universal precursor of tetrapyrroles.
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Aminolevulinic acid hydrochloride
CAS 9-2-5451
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C5H10ClNO3
Quantité 5 g
Synonyme 5-ALA hydrochlorideδ-Aminolevulinic acid hydrochloride5-Amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (596.69 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 16.67 mg/mL (99.47 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(O)CCC(CN)=O.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 167.59
Poids de la formule 167.59
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death