Learn More
5-Aminométhyl-2-(Boc-amino)pyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464490
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464490 5 g 5g
11454490 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11464490 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50078.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 187237-37-2 | C11H17N3O2 | 223.276 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 187237-37-2
Formule moléculaire C11H17N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 223.276
Numéro MDL MFCD07781132
Clé InChI DFLQTVPEIMTXSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-boc-amino-5-aminomethyl pyridine, 5-aminomethyl-2-n-boc aminopyridine, tert-butyl 5-aminomethyl pyridin-2-yl carbamate, tert-butyl 5-aminomethyl pyridin-2-ylcarbamate, tert-butyl n-5-aminomethyl pyridin-2-yl carbamate, 5-aminomethyl-pyridin-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester, 5-aminomethyl-2-boc-amino pyridine, carbamic acid,n-5-aminomethyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2-tert-butoxycarbonyl-amino-5-aminomethylpyridine
CID PubChem 42553118
Nom IUPAC tert-butyl N-[5-(aminométhyl)pyridine-2-yl]carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=NC=C(C=C1)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Aminomethyl-2-(Boc-amino)pyridine
Point de fusion 132°C to 134°C
Quantité 5 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 223.28
Pourcentage de pureté 97%