Learn More
5-(Aminomethyl)-2-methylpyrimidin-4-amine dihydrochloride, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31333215
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31333215 250 mg
31331257 5 g
31321200 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31333215 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD106986250mg
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Aminomethyl)-2-methylpyrimidin-4-amine dihydrochloride
CAS 874-43-1
Formule moléculaire C6H12Cl2N4
Numéro MDL MFCD00058194
Quantité 250 mg
SMILES NC1=NC(C)=NC=C1CN.[H]Cl.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 211.09
Pourcentage de pureté 95%