Learn More
5-Aminonaphthalen-2-ol, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31449012
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31449012 25 g
31433853 1 g
31433815 100 g
31435764 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31449012 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1285625g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Aminonaphthalen-2-ol
CAS 86-97-5
Formule moléculaire C10H9NO
Numéro MDL MFCD00035729
Quantité 25 g
SMILES OC1=CC=C2C(N)=CC=CC2=C1
Poids moléculaire (g/mol) 159.18
Pourcentage de pureté 95%