Learn More
Acide 5-aminonaphtalène-1-sulfonique, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
5-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid is an deriva- tizing agents in the precolumn derivatization of some chiral phenoxy acid. Cu(II) based on a dansyl derivative was synthesized with 29.2% overall yield by a seven-step synthetic procedure from the readily available starting material 5-aminonaphthalene-1-sulfonic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’acide 5-aminonaphtalène-1-sulfonique est un agent dérivant dans la dérivatisation de la précolonne de certains acides phénoxy chiraux. Le Cu (II), basé sur un dérivé dansyle, a été synthétisé avec un rendement global de 29,2 % par une procédure synthétique en sept étapes à partir du produit de départ facilement disponible : l’acide 5-aminonaphtalène-1-sulfonique.
Solubilité
Soluble dans l’eau chaude.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid |
| Point de fusion | >300°C |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 2214149 |
| Merck Index | 14,6404 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in hot water. |
| Poids de la formule | 223.25 |
| Pourcentage de pureté | 90% |
| Qualité | Technique |