Learn More
Ester tert-butylique de l'acide 5-aminopyrazole-1-carboxylique O, TRC
Code produit 30323587
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30323587 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323587 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6291485MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Aminopyrazole-1-carboxylic Acid Tert-butyl Ester O
CAS 1003011-02-6
Formule moléculaire C8H13N3O2
Quantité 5 mg
Synonyme 1,1-Dimethylethyl Ester-5-amino-1H-pyrazole-1-carboxylic Acid
Formule InChI InChI=1S/C8H13N3O2/c1-8(2,3)13-7(12)11-6(9)4-5-10-11/h4-5H,9H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)n1nccc1N
Nom IUPAC tert-butyl 5-aminopyrazole-1-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 183.21
Poids de la formule 183.1008