Learn More
Ester tert-butylique de l'acide 5-aminopyrazole-1-carboxylique O, TRC
Code produit 30325131
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30325131 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30325131 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA62914825MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Aminopyrazole-1-carboxylic Acid Tert-butyl Ester O
CAS 1003011-02-6
Formule moléculaire C8H13N3O2
Quantité 25 mg
Synonyme 1,1-Dimethylethyl Ester-5-amino-1H-pyrazole-1-carboxylic Acid
Formule InChI InChI=1S/C8H13N3O2/c1-8(2,3)13-7(12)11-6(9)4-5-10-11/h4-5H,9H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)n1nccc1N
Nom IUPAC tert-butyl 5-aminopyrazole-1-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 183.21
Poids de la formule 183.1008