Learn More
5-aminoquinoline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11365415
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11365415 5 g 5g
11355415 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11365415 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19628.06
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 611-34-7 | C9H8N2 | 144.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 611-34-7
Formule moléculaire C9H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 144.18
Numéro MDL MFCD00006797
Clé InChI XMIAFAKRAAMSGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-aminoquinoline, 5-quinolinamine, quinoline, 5-amino, 5-quinolylamine, quinolin-5-ylamine, unii-yyj34z13sh, 5-amino-quinoline, ccris 1680, yyj34z13sh
CID PubChem 11911
Nom IUPAC quinolin-5-amine
SMILES NC1=C2C=CC=NC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Aminoquinoline
Point de fusion 107°C to 109°C
Point d’ébullition 310°C
Quantité 5 g
Beilstein 114479
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 144.18
Pourcentage de pureté 99%