Learn More
5-aminoquinoline, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10715135 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10715135 5 g Flacon en verre 5g
10673785 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10715135 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 104600050
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 611-34-7 | C9H8N2 | 144.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 611-34-7
Formule moléculaire C9H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 144.18
Numéro MDL MFCD00006797
Clé InChI XMIAFAKRAAMSGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-aminoquinoline, 5-quinolinamine, quinoline, 5-amino, 5-quinolylamine, quinolin-5-ylamine, unii-yyj34z13sh, 5-amino-quinoline, ccris 1680, yyj34z13sh
CID PubChem 11911
Nom IUPAC quinoline-5-amine
SMILES NC1=C2C=CC=NC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Aminoquinoline
Point de fusion 106.0°C to 109.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 310.0°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 22, 445
Poids de la formule 144.18
Pourcentage de pureté ≥96.0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline ou granulés
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Aminoquinoline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.