Learn More
5-Aminoquinoléine, TRC
Code produit 30323333
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30323333 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323333 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6291655G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Aminoquinoline
CAS 611-34-7
Formule moléculaire C9 H8 N2
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C9H8N2/c10-8-4-1-5-9-7(8)3-2-6-11-9/h1-6H,10H2
SMILES Nc1cccc2ncccc12
Nom IUPAC quinolin-5-amine
Poids moléculaire (g/mol) 144.17
Poids de la formule 144.0687