Learn More
5-Aminoquinoléine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Aminoquinoline |
| CAS | 611-34-7 |
| Formule moléculaire | C9 H8 N2 |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H8N2/c10-8-4-1-5-9-7(8)3-2-6-11-9/h1-6H,10H2 |
| SMILES | Nc1cccc2ncccc12 |
| Nom IUPAC | quinolin-5-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 144.17 |
| Poids de la formule | 144.0687 |