Learn More
Chlorhydrate d'acide 5-aminosalicylique-13C6 (chlorhydrate de mésalazine-13C6), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Mesalazine-13C6 hydrochloride |
| CAS | 1261398-47-3 |
| Formule moléculaire | C 13C6 H7 N O3 . H Cl |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 5-Amino-2-hydroxybenzoic-13C6 acid hydrochloride, 2-Hydroxy-5-aminobenzoic-13C6 acid hydrochloride, 5-Aminosalicylic acid-13C6 hydrochloride, 5-Aminosalicylic-1,2,3,4,5,6-13C6 acid hydrochloride, Mesalamine-13C6 hydrochloride, Mesalazine-13C6 hydrochloride, Mesalazine-13C6 (phenyl-13C6) hydrochloride, m-Aminosalicylic acid-13C6 hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H7NO3.ClH/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11;/h1-3,9H,8H2,(H,10,11);1H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1; |
| SMILES | Cl.N[13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13c]([13cH]1)C(=O)O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 195.55 |