Learn More
Acide 5-aminosalicylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11466846
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11466846 100 g 100g
11476846 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11466846 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23970.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 89-57-6 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
5-Aminosalicylic acid is used in the preparation of gastrointestinal anti-inflammatory agents. It is a metabolite of sulfasalazine. It acts as a drug involved in the treatment of Crohn’s disease and ulcerative colitis. Further, it is used to make dyes and light-sensitive papers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Sensible à l’humidité, à l’air et à la lumière. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les chlorures d’acide, les anhydrides d’acide et les chloroformiates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89-57-6
Formule moléculaire C7H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 153.137
Numéro MDL MFCD00007877
Clé InChI KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-aminosalicylic acid, mesalazine, mesalamine, pentasa, claversal, asacol, canasa, salofalk, rowasa, 5-asa
CID PubChem 4075
ChEBI CHEBI:6775
Nom IUPAC Acide 5-amino-2-hydroxybenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Aminosalicylic acid
Point de fusion ∼280°C (decomposition)
Quantité 100 g
Beilstein 2090421
Merck Index 14,5904
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl sulfoxide.
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté 95%