Learn More
Acide 5-aminosalicylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10409640 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10409640 25 g 25g
10347210 5 g 5g
10581761 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10409640 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 134330250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 89-57-6 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89-57-6
Formule moléculaire C7H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 153.14
Numéro MDL MFCD00007877
Clé InChI KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-aminosalicylic acid, mesalazine, mesalamine, pentasa, claversal, asacol, canasa, salofalk, rowasa, 5-asa
CID PubChem 4075
ChEBI CHEBI:6775
Nom IUPAC Acide 5-amino-2-hydroxybenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Aminosalicylic acid
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 283.0°C
Couleur Beige-marron à gris
Perte à la dessiccation 0.5% max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire H2NC6H3(OH)CO2H
Quantité 25 g
Beilstein 14, 579
Merck Index 15, 5974
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.84g/L (20°C). Other solubilities: better soluble in hot water, soluble in hcl and diluted naoh, insoluble in ethanol
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre