Learn More
Acide 5-aminosalicylique (mésalazine), TRC
Code produit 30136102
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136102 25 g 25g
30133522 100 g 100g
17931385 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136102 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM25810025G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89-57-6
Formule moléculaire C7 H7 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 153.14
Synonyme Salicylic acid, 5-amino- (8CI), 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, 2-Hydroxy-5-aminobenzoic acid, 3-Carboxy-4-hydroxyaniline, 5-ASA, 5-Aminosalicylic acid, Apriso, Asacol, Asacolitin, Asacolon, Asalit, Canasa, Claversal, Colasa, Delzicol, Fisalamine, Fivasa, Ipocol, Lialda, Lixacol, Mesacol, Mesalamine, Mesalazine, Mesalsal, Mesasal, Mezavant, NSC 38877, Novo-5 ASA, Pentasa, Rovasa, Rowasa, Salofalk, Salozinal, m-Aminosalicylic acid
Nom IUPAC Acide 5-amino-2-hydroxybenzoïque
SMILES Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Mesalazine
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Poids de la formule 153.0426