Learn More
Acide 5-(aminosulfonyl)-1-méthyl-1H-pyrrole-2-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10243812
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10243812 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10243812 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SP01488DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Aminosulfonyl)-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
CAS 306936-62-9
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C6H8N2O4S
Numéro MDL MFCD02677728
Quantité 1 g
Synonyme 5-aminosulfonyl-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 1-methyl-5-sulfamoyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 1h-pyrrole-2-carboxylicacid, 5-aminosulfonyl-1-methyl, 5-aminosulphonyl-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid
Clé InChI HIUOQXPHVZAOBG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C(=CC=C1S(=O)(=O)N)C(=O)O
Nom IUPAC acide 1-méthyl-5-sulfamoylpyrrole-2-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 204.2
CID PubChem 2743018
Poids de la formule 204.21
Pourcentage de pureté 97%