Learn More
5-Aza-2'-Cytidine désoxy, TRC
Code produit 30134052
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134052 100 mg 100mg
30133480 1 g 1g
30012834 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134052 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA796950100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2353-33-5
Formule moléculaire C8 H12 N4 O4
Poids moléculaire (g/mol) 228.21
Synonyme 1,3,5-Triazin-2(1H)-one, 4-amino-1-(2-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-, s-Triazin-2(1H)-one, 4-amino-1-(2-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)- (7CI,8CI), 4-Amino-1-(2-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 2-Desoxy-5-azacytidine, 2'-Deoxy-5-azacytidine, 4-Amino-1-(2-deoxy-β-D-ribofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 5-Aza-2-deoxycytidine, 5-Aza-2'-deoxycytidine, 5-Azadeoxycytidine, DAC, Dacogen, Decitabine, NSC 127716, β-Decitabine
Nom IUPAC 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-1,3,5-triazine-2-one
SMILES NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Aza-2'-deoxy Cytidine
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H12N4O4/c9-7-10-3-12(8(15)11-7)6-1-4(14)5(2-13)16-6/h3-6,13-14H,1-2H2,(H2,9,11,15)/t4-,5+,6+/m0/s1
Poids de la formule 228.0859