Learn More
5-Aza-2 ‘-désoxycytidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15436949
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15436949 250 mg 250mg
15426949 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15436949 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J65513.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    476.34€
    394.65€ / 250mg
    Économisez 81.69€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2353-33-5 | C9H13N3O4 | 227.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2353-33-5
Formule moléculaire C9H13N3O4
Poids moléculaire (g/mol) 227.22
Numéro MDL MFCD00006547
Clé InChI CKTSBUTUHBMZGZ-SHYZEUOFSA-N
Synonyme decitabine, 5-aza-2'-deoxycytidine, dacogen, 5-azadeoxycytidine, 2'-deoxy-5-azacytidine, azadc, dezocitidine, 5-aza-cdr, 5-aza-dc, dacogen tn
CID PubChem 451668
ChEBI CHEBI:50131
Nom IUPAC 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-1,3,5-triazin-2-one
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Aza-2'-deoxycytidine
Couleur Blanc
Quantité 250 mg
Beilstein 617982
Merck Index 14,2853
Poids de la formule 228.21
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre