Learn More
5-Aza-2’-désoxycytidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10356584 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10356584 50 mg Flacon en verre 50mg
10091544 10 mg Flacon en verre 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10356584 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 396810500
 Article restreint
Expédition estimée: 25-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 2353-33-5 | C9H13N3O4 | 227.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2353-33-5
Formule moléculaire C9H13N3O4
Poids moléculaire (g/mol) 227.22
Numéro MDL MFCD00006547
Clé InChI CKTSBUTUHBMZGZ-SHYZEUOFSA-N
Synonyme decitabine, 5-aza-2'-deoxycytidine, dacogen, 5-azadeoxycytidine, 2'-deoxy-5-azacytidine, azadc, dezocitidine, 5-aza-cdr, 5-aza-dc, dacogen tn
CID PubChem 451668
ChEBI CHEBI:50131
Nom IUPAC 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-1,3,5-triazin-2-one
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Aza-2′-deoxycytidine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 200.0°C
Couleur Blanc à marron
Perte à la dessiccation 1% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 50 mg
Merck Index 15, 2856
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 228.21
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Faible fusion de solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Aza-2'-deoxycytidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.