Learn More
5-aza-2’-désoxycytidine, MP Biomedicals™
Code produit 11498911 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498911 5 mg 5mg
11408921 10 mg -
11418921 25 mg -
11428921 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11498911 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215480305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00€
    138.60€ / 5mg
    Économisez 7.40€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 2353-33-5
Formule moléculaire C9H13N3O4
Poids moléculaire (g/mol) 227.22
Numéro MDL MFCD00006547
Clé InChI CKTSBUTUHBMZGZ-SHYZEUOFSA-N
Synonyme decitabine, 5-aza-2'-deoxycytidine, dacogen, 5-azadeoxycytidine, 2'-deoxy-5-azacytidine, azadc, dezocitidine, 5-aza-cdr, 5-aza-dc, dacogen tn
CID PubChem 451668
ChEBI CHEBI:50131
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Aza-2'-deoxycytidine
Note relative au nom Pour l’analyse HPLC
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99.1%
Quantité 5 mg
Nom IUPAC 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-1,3,5-triazin-2-one
Poids de la formule 228.2
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Aza-2'-deoxycytidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-aza-2'-deoxycytidine