Learn More
5-Aza-7-déazaguanine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Aza-7-deazaguanine |
| CAS | 67410-64-4 |
| Formule moléculaire | C5H5N5O |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 2-Amino-imidazo[1,2-a]-1,3,5-triazin-4(3H)-one, Aminoimidazotriazinone I |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H5N5O/c6-3-8-4-7-1-2-10(4)5(11)9-3/h1-2H,(H3,6,7,8,9,11) |
| SMILES | NC1=NC(=O)[N]2=CC=NC2=N1 |
| Nom IUPAC | 2-amino-3H-imidazo[1,2-a][1,3,5]triazin-4-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 151.13 |
| Poids de la formule | 150.0416 |