Learn More
MedChemExpress 5-Azacytidine
Spécification
Spécification
| Poids moléculaire | 244.2 g/mol |
| Type de produit | Reference compound |
| Contenu et stockage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Pureté | 98.0% |
| Quantité | 500 mg |
| Informations sur la solubilité | H2O : 33.33 mg/mL (136.49 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 31 mg/mL (126.95 mM) |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 320-67-2 |
| Synonyme | Azacitidine∣ 5-AzaC∣ Ladakamycin |