Learn More
5-Azacytidine, 98%, Thermo Scientific™
Causes DNA demethylation or hemi-demethylation; a powerful mutagen
92.65€ - 380.00€
Identifiants chimiques
| CAS | 320-67-2 |
|---|---|
| Formule moléculaire | C8H12N4O5 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 244.207 |
| Numéro MDL | MFCD00006539 |
| Clé InChI | NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N |
| Synonyme | 5-azacytidine, azacitidine, ladakamycin, azacytidine, vidaza, mylosar, azacitidina, azacitidinum, 5-azacitidine, azacitidinum inn-latin |
| CID PubChem | 9444 |
| ChEBI | CHEBI:2038 |
| Nom IUPAC | 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,3,5-triazin-2-one |
| SMILES | C1=NC(=NC(=O)N1C2C(C(C(O2)CO)O)O)N |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15426239
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64159.03 |
1g |
103.00€ 92.65€ / 1g Économisez 10.35€ 10% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15436239
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64159.06 |
5g |
380.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications5-Azacytidine, its incorporation into RNA alters RNA synthesis and processing, and results in inhibition of protein synthesis. It has been used as a cancer chemotherapeutic agent. It is a powerful bacteriostatic, antitumor, and mutagenic agent; it also exhibits immunosuppressive, antimitotic, radioprotective, and virostatic effects.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Keep container tightly closed.
Identifiants chimiques
| 320-67-2 | |
| 244.207 | |
| NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N | |
| 9444 | |
| 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,3,5-triazin-2-one |
| C8H12N4O5 | |
| MFCD00006539 | |
| 5-azacytidine, azacitidine, ladakamycin, azacytidine, vidaza, mylosar, azacitidina, azacitidinum, 5-azacitidine, azacitidinum inn-latin | |
| CHEBI:2038 | |
| C1=NC(=NC(=O)N1C2C(C(C(O2)CO)O)O)N |
Spécification
| 5-Azacytidine | |
| C8H12N4O5 | |
| 620461 | |
| 5-azacytidine, azacitidine, ladakamycin, azacytidine, vidaza, mylosar, azacitidina, azacitidinum, 5-azacitidine, azacitidinum inn-latin | |
| NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N | |
| 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,3,5-triazin-2-one | |
| 9444 | |
| 244.2 |
| 320-67-2 | |
| MFCD00006539 | |
| 14,890 | |
| Soluble in water. | |
| C1=NC(=NC(=O)N1C2C(C(C(O2)CO)O)O)N | |
| 244.207 | |
| CHEBI:2038 | |
| 98% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H340-H350-H302
May cause genetic defects.
May cause cancer.
Harmful if swallowed.
P201-P202-P264b-P270-P281-P301+P312-P308+P313-P330-P501c
H302-H340-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 206-280-2
missing translation for 'rtecsNumber' : XZ3017500
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Store at -20°C
- 5-Azacytidine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contain: 5-Azacytidine