Learn More
5-Azacytidine, 98%, Thermo Scientific™
Causes DNA demethylation or hemi-demethylation; a powerful mutagen
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar J64159.03
Quantité 1g
Code produit. 15426239
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    92.65€ / 1g
    Économisez 10.35€
    10% de réduction
Edge
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
5-Azacytidine, its incorporation into RNA alters RNA synthesis and processing, and results in inhibition of protein synthesis. It has been used as a cancer chemotherapeutic agent. It is a powerful bacteriostatic, antitumor, and mutagenic agent; it also exhibits immunosuppressive, antimitotic, radioprotective, and virostatic effects.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Keep container tightly closed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Identifiants chimiques
320-67-2
244.207
NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N
9444
4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,3,5-triazin-2-one
C8H12N4O5
MFCD00006539
5-azacytidine, azacitidine, ladakamycin, azacytidine, vidaza, mylosar, azacitidina, azacitidinum, 5-azacitidine, azacitidinum inn-latin
CHEBI:2038
C1=NC(=NC(=O)N1C2C(C(C(O2)CO)O)O)N
Spécification
5-Azacytidine
C8H12N4O5
1g
14,890
Soluble in water.
C1=NC(=NC(=O)N1C2C(C(C(O2)CO)O)O)N
244.207
CHEBI:2038
98%
320-67-2
MFCD00006539
620461
5-azacytidine, azacitidine, ladakamycin, azacytidine, vidaza, mylosar, azacitidina, azacitidinum, 5-azacitidine, azacitidinum inn-latin
NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N
4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,3,5-triazin-2-one
9444
244.2
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 5-Azacytidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Azacytidine
FDS Documents