Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5-azacytidine, 99 %
Code produit 10259823 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
Conditionnement:
1g
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10259823 1 g 1g
10003160 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10259823 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 226620010
Demander un format en vrac ou personnalisé
La 5-Azacytidine, numéro CAS 320-67-2, est un analogue chimique de la cytidine qui agit comme un inhibiteur de l’activité de la méthyltransférase de l’ADN.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
La 5-Azacytidine est un analogue chimique de la cytidine nucléosidique qui s’intègre dans l’ADN et inhibe la méthylation de l’ADN
À faibles doses, la 5-azacytidine se lie de façon irréversible à l’enzyme méthyltransférase (DNMT) de l’ADN
Applications
La 5-Azacytidine a été utilisée pour la différenciation des cardiomyocytes à partir de cellules souches mésenchymateuses
Elle a été utilisée comme inhibiteur puissant de DNMT dans l’étude de la prolifération des cellules tumorales et de l’induction de l’expression génétique après déméthylation
La 5-Azacytidine peut modifier globalement les modèles de modification des histones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 320-67-2
Formule moléculaire C8H12N4O5
Poids moléculaire (g/mol) 244.21
Numéro MDL MFCD00006539
Clé InChI NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N
Synonyme 5-azacytidine, azacitidine, ladakamycin, azacytidine, vidaza, mylosar, azacitidina, azacitidinum, 5-azacitidine, azacitidinum inn-latin
CID PubChem 9444
ChEBI CHEBI:2038
Nom IUPAC 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-1,3,5-triazin-2-one
SMILES NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Azacytidine
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 228.0°C to 230.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 15, 884
Conditions de rotation spécifiques +40° (22°C C=1,H2O)
Rotation spécifique + 40.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 244.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Azacytidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
Mention de danger
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.