Learn More
Acide 5-benzamidolévulinique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Benzamidolevulinic Acid |
| CAS | 102872-00-4 |
| Formule moléculaire | C12H13NO4 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 5-Benzamido-4-oxopentanoic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H13NO4/c14-10(6-7-11(15)16)8-13-12(17)9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,13,17)(H,15,16) |
| SMILES | O=C(CCC(O)=O)CNC(C1=CC=CC=C1)=O |
| Nom IUPAC | acide 5-benzamido-4-oxpentanoïne ; |
| Poids moléculaire (g/mol) | 235.25 |
| Poids de la formule | 235.08 |