Learn More
Acide 5-benzamidolévulinique, TRC
Code produit 30334881
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30334881 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30334881 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB18495025MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Benzamidolevulinic Acid
CAS 102872-00-4
Formule moléculaire C12H13NO4
Quantité 25 mg
Synonyme 5-Benzamido-4-oxopentanoic acid
Formule InChI InChI=1S/C12H13NO4/c14-10(6-7-11(15)16)8-13-12(17)9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,13,17)(H,15,16)
SMILES O=C(CCC(O)=O)CNC(C1=CC=CC=C1)=O
Nom IUPAC acide 5-benzamido-4-oxpentanoïne ;
Poids moléculaire (g/mol) 235.25
Poids de la formule 235.08