Learn More
Chlorure 5-[(benzoylamino)méthyl]thiophène-2-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10242642
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10242642 1 g Flacon en verre ambré 1g
10160972 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10242642 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM04426DA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 138872-44-3
Formule moléculaire C12H10ClNO3S2
Poids moléculaire (g/mol) 315.786
Numéro MDL MFCD00052130
Clé InChI VGSWVDWOXYTAPG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-benzoylamino methyl thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-benzamidomethyl thiophene-2-sulfonyl chloride, 2-benzoylaminomethyl thiophene-5-sulfonylchloride, 2-benzoylaminomethyl thiophene-5-sulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 5-benzoylamino methyl, 5-phenylformamido methyl thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-benzoylamino methyl thiophene-2-sulphonyl chloride, pubchem5470, acmc-20c3wu, 5-benzamidomethyl thiophene-2-sulfonylchloride
CID PubChem 2778878
Nom IUPAC 5-(benzamidométhyl)thiophène-2-chlorure de sulfonyle
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NCC2=CC=C(S2)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-[(Benzoylamino)methyl]thiophene-2-sulfonyl chloride
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 315.8
Pourcentage de pureté 97%