Learn More
Acide 5-benzoylpentanoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11328085
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11328085 5 g 5g
11318085 1 g 1g
11338085 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11328085 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08290.06
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4144-62-1 | C12H14O3 | 206.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4144-62-1
Formule moléculaire C12H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 206.24
Numéro MDL MFCD00014380
Clé InChI AIEMSTCGCMIJTI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-benzoylpentanoic acid, 5-benzoylvaleric acid, delta-benzoylvaleric acid, 5-benzoylpentanoicacid, 6-benzoylpentanoic acid, acmc-1akf8, 6-oxo-6-phenyl-hexanoic acid, 6-oxo-6-phenyl hexanoic acid, 6-keto-6-phenyl-hexanoic acid
CID PubChem 223595
Nom IUPAC Acide 6-oxo-6-phénylhexanoïque
SMILES OC(=O)CCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Benzoylpentanoic acid
Point de fusion 75°C to 79°C
Quantité 5 g
Beilstein 1961325
Poids de la formule 206.24
Pourcentage de pureté 99%